6-Methylchromone hydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927025-1G OR927025-5G
APOSOR927025-1GEA 985 DKK
APOSOR927025-1G APOSOR927025-5G
6-Methylchromone hydrate 95%
6-Methylchromone hydrate
Formel: C₁₀H₈O₂·xH₂O
Molekylvægt: 160.17 g/mol (anhy)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209598
CAS-nummer: 314041-54-8