4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926978-1G OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA 2460 DKK
APOSOR926978-1G APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16712391
CAS-nummer: 614729-28-1