1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-Isopropylindoline-5-carbaldehyde
OR926947-1G
OR926947-250MG
APOSOR926947-1GEA
2550
DKK
APOSOR926947-1G
APOSOR926947-250MG
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₅NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07186368 CAS-nummer: 876710-70-2 |