Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926931-1G OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA 2950 DKK
APOSOR926931-1G APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Formel: C₆H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12168338
CAS-nummer: 41126-15-2