(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR926918-1G OR926918-250MG OR926918-5G
APOSOR926918-1GEA 1070 DKK
APOSOR926918-1G APOSOR926918-250MG APOSOR926918-5G
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236863
CAS-nummer: 148459-54-5