3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 1900 DKK
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formel: C₈H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425627
CAS-nummer: 69963-46-8