3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methylcyclobutanecarboxylic acid
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 785 DKK
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01734189
CAS-nummer: 57252-83-2