1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 6490 DKK
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198429
CAS-nummer: 905307-07-5