(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 2340 DKK
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₄H₇N₃
Kogepunkt: 359 °C
Smeltepunkt: 267…271 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114001
CAS-nummer: 53332-80-2