3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926748-100MG OR926748-1G OR926748-250MG
APOSOR926748-100MGEA 1160 DKK
APOSOR926748-100MG APOSOR926748-1G APOSOR926748-250MG
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16470104
CAS-nummer: 42865-75-8