3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926745-1G OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA 1430 DKK
APOSOR926745-1G APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molekylvægt: 191.226 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03364950
CAS-nummer: 94567-78-9