(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-3-Piperidinemethanol hydrochloride
OR926711-1G OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA 545 DKK
APOSOR926711-1G APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molekylvægt: 151.634 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155680
CAS-nummer: 1124199-58-1