Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926624-1G OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA 806 DKK
APOSOR926624-1G APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21364708
CAS-nummer: 792848-34-1