tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA 2650 DKK
APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973117
CAS-nummer: 152192-95-5