Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926541-1G OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA 333 DKK
APOSOR926541-1G APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel: C₈H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179576
CAS-nummer: 2818-07-7