4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 1090 DKK
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₅ClO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864497
CAS-nummer: 69815-97-0