4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 1500 DKK
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Formel: C₁₁H₁₃ClO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08274725
CAS-nummer: 150374-99-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III