Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926326-1G OR926326-5G
APOSOR926326-1GEA 644 DKK
APOSOR926326-1G APOSOR926326-5G
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275081
CAS-nummer: 14542-15-5