5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 1210 DKK
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166.174 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11203618
CAS-nummer: 51-27-4