N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926190-1G
OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA
2730
DKK
APOSOR926190-1G
APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Formel:
C₉H₂₀N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08361609 CAS-nummer: 32776-21-9 |