N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926190-1G OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA 2730 DKK
APOSOR926190-1G APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Formel: C₉H₂₀N₂
Molekylvægt: 156.269 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08361609
CAS-nummer: 32776-21-9