2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926189-1G OR926189-250MG
APOSOR926189-1GEA 345 DKK
APOSOR926189-1G APOSOR926189-250MG
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12404922
CAS-nummer: 1194374-24-7