4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926187-1G OR926187-500MG
APOSOR926187-1GEA 2950 DKK
APOSOR926187-1G APOSOR926187-500MG
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698084
CAS-nummer: 138402-13-8