Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 2690 DKK
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441884
CAS-nummer: 150059-62-4