2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926143-1G OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA 665 DKK
APOSOR926143-1G APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Formel: C₆H₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11558977
CAS-nummer: 35441-10-2