N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926114-1G OR926114-5G
APOSOR926114-1GEA 0 DKK
APOSOR926114-1G APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18428077
CAS-nummer: 207405-68-3