3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 327 DKK
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09931765
CAS-nummer: 91239-98-4