7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 1440 DKK
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 218.252 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056926
CAS-nummer: 17332-70-6