3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR925965-1G OR925965-250MG
APOSOR925965-1GEA 2420 DKK
APOSOR925965-1G APOSOR925965-250MG
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₄N₂O₃
Molekylvægt: 198.219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22565664
CAS-nummer: 915396-44-0