5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 1640 DKK
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059993
CAS-nummer: 1015939-90-8