(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925923-100MG
OR925923-1G
OR925923-250MG
APOSOR925923-100MGEA
1260
DKK
APOSOR925923-100MG
APOSOR925923-1G
APOSOR925923-250MG
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid
Formel:
C₆H₅ClO₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01859875 CAS-nummer: 13669-19-7 |