(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925923-100MG OR925923-1G OR925923-250MG
APOSOR925923-100MGEA 1260 DKK
APOSOR925923-100MG APOSOR925923-1G APOSOR925923-250MG
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid
Formel: C₆H₅ClO₂S
Molekylvægt: 176.621 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01859875
CAS-nummer: 13669-19-7