1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925896-1G OR925896-250MG
APOSOR925896-1GEA 5130 DKK
APOSOR925896-1G APOSOR925896-250MG
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molekylvægt: 193.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02956036
CAS-nummer: 65287-74-3