4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925894-1G OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA 495 DKK
APOSOR925894-1G APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101261
CAS-nummer: 27037-34-9