4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 1390 DKK
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665589
CAS-nummer: 75390-44-2