2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925847-1G OR925847-250MG
APOSOR925847-1GEA 4860 DKK
APOSOR925847-1G APOSOR925847-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Formel: C₇H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059767
CAS-nummer: 30796-85-1