3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 393 DKK
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
Molekylvægt: 210.027 g/mol
Smeltepunkt: 121…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261031
CAS-nummer: 89891-69-0