2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-1GEA 491 DKK
APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038284
CAS-nummer: 55873-09-1