8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 3470 DKK
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molekylvægt: 190.156 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21605405
CAS-nummer: 7461-12-3