2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925628-1G OR925628-250MG
APOSOR925628-1GEA 474 DKK
APOSOR925628-1G APOSOR925628-250MG
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743870
CAS-nummer: 55996-28-6