5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925600-1G OR925600-250MG
APOSOR925600-1GEA 5400 DKK
APOSOR925600-1G APOSOR925600-250MG
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₈ClNO₃
Molekylvægt: 189.596 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24843138
CAS-nummer: 80196-63-0