4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925546-1G OR925546-5G
APOSOR925546-1GEA 1640 DKK
APOSOR925546-1G APOSOR925546-5G
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-Amino-3-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23115361
CAS-nummer: 847139-23-5