4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925515-1G
OR925515-250MG
APOSOR925515-1GEA
4520
DKK
APOSOR925515-1G
APOSOR925515-250MG
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-propylpyrimidine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09971219 CAS-nummer: 25199-00-2 |