3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 1400 DKK
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067745
CAS-nummer: 34584-69-5