4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925457-1G OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA 2510 DKK
APOSOR925457-1G APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Formel: C₉H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01747260
CAS-nummer: 64047-49-0