Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924992-1G OR924992-5G
APOSOR924992-1GEA 183 DKK
APOSOR924992-1G APOSOR924992-5G
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411343
CAS-nummer: 63113-79-1