4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 218 DKK
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11557227
CAS-nummer: 4319-93-1