Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 3660 DKK
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369096
CAS-nummer: 342026-17-9