(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 2030 DKK
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015900
CAS-nummer: 688809-96-3