3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 4580 DKK
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Formel: C₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15474858
CAS-nummer: 1209654-41-0